Merck
AMBH9884C39B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-9H-fluoren-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,100
250 MG
¥36,900
ベンダーカタログ番号: A291237-100MG
¥32,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,100
250 MG
¥36,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A291237-100MG
¥32,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-9H-fluoren-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
InChI Key
KXXOMIPLRDTZCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2840-51-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)