Merck
AMBH9884C2A2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,200
250 MG
¥44,000
1 G
¥80,400
ベンダーカタログ番号: A245944-100MG
¥35,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,200
250 MG
¥44,000
1 G
¥80,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.78
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A245944-100MG
¥35,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-9-4-10(8-14)6-13-5-9;/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3;1H
InChI Key
JXPJPANOUYKOOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1523617-92-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)