Merck
AMBH9884C23C
Ambeed, Inc.
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥28,300
5 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: A228861-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥28,300
5 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A228861-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)8-6-3-2-5(4-6)7(8)9(11)12/h2-3,5-8H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JYZKYCYHXBQTCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36897-94-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)