Merck
AMBH9884C208
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(1H-pyrrol-1-yl)thiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,900
250 MG
¥63,600
1 G
¥157,700
ベンダーカタログ番号: A218178-100MG
¥40,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,900
250 MG
¥63,600
1 G
¥157,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A218178-100MG
¥40,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-2-14-9(13)8-7-15-10(11-8)12-5-3-4-6-12/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
SOHUIKMMDCMYBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202595-58-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/202595-58-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)