Merck
AMBH9884C18C
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,300
250 MG
¥54,600
1 G
¥147,800
ベンダーカタログ番号: A194578-100MG
¥28,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,300
250 MG
¥54,600
1 G
¥147,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A194578-100MG
¥28,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)6-4-14-2-1-5(8(15)16)3-7(14)13-6/h1-4H,(H,15,16)
InChI Key
IWQCDGQOZWSPJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260777-52-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260777-52-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)