Merck
AMBH9884C08C
Ambeed, Inc.
(4-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[(dipropylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BNO3/c1-3-9-15(10-4-2)13(16)11-5-7-12(8-6-11)14(17)18/h5-8,17-18H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI Key
YMGIJQOMEWJVKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850568-32-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)