Merck
AMBH9884BD70
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,600
250 MG
¥90,400
1 G
¥242,000
ベンダーカタログ番号: A147798-100MG
¥56,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,600
250 MG
¥90,400
1 G
¥242,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A147798-100MG
¥56,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F4NO3/c1-9(2,3)19-8(17)16-5-4-10(18,7(12)6-16)11(13,14)15/h7,18H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
DRZJZPGHAVOPRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2101206-18-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2101206-18-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)