Merck
AMBH9884BD09
Ambeed, Inc.
Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥60,100
100 MG
¥71,100
250 MG
¥117,300
1 G
¥246,000
ベンダーカタログ番号: A1444128-50MG
¥60,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥60,100
100 MG
¥71,100
250 MG
¥117,300
1 G
¥246,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
441.74
ベンダーカタログ番号: A1444128-50MG
¥60,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
Inchi Code
1S/C27H55NO3/c1-3-5-7-9-12-16-20-26(21-17-13-10-8-6-4-2)31-27(30)22-18-14-11-15-19-23-28-24-25-29/h26,28-29H,3-25H2,1-2H3
InChI Key
WRCUIPZUTXISRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089253-23-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)