Merck
AMBH9884BC60
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalene-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥12,600
25 G
¥24,300
ベンダーカタログ番号: A1374994-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥12,600
25 G
¥24,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1374994-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5,12-13H
InChI Key
BFVNQJDIGYJIDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2460027-79-4.html
Synonym
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)