Merck
AMBH9884BBCE
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
InChI Key
YRXRNFNJDFYRCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1550664-84-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)