Merck
AMBH9884BBC4
Ambeed, Inc.
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
250 MG
¥37,600
1 G
¥85,700
ベンダーカタログ番号: A1303512-100MG
¥25,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
250 MG
¥37,600
1 G
¥85,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
703.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1303512-100MG
¥25,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
Inchi Code
1S/C42H70O8/c1-9-17-21-31(13-5)27-47-39(43)35-25-37(41(45)49-29-33(15-7)23-19-11-3)38(42(46)50-30-34(16-8)24-20-12-4)26-36(35)40(44)48-28-32(14-6)22-18-10-2/h25-26,31-34H,9-24,27-30H2,1-8H3
InChI Key
GNCDUZFXTFAOBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3126-80-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)