サイズを選択してください
25 MG
¥46,400
50 MG
¥63,900
100 MG
¥93,000
250 MG
¥177,800
1 G
¥466,400
ベンダーカタログ番号: A1255963-25MG
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,400
50 MG
¥63,900
100 MG
¥93,000
250 MG
¥177,800
1 G
¥466,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
450.49
ベンダーカタログ番号: A1255963-25MG
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-(bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-hydroxy-2,7,10-trioxa-4-azatridec-3-en-13-oate
Inchi Code
1S/C22H30N2O8/c25-19-7-8-20(26)24(19)32-21(27)9-11-29-13-14-30-12-10-23-22(28)31-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18H,3-15H2,(H,23,28)
InChI Key
HVVMKCPRACMDSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2243565-12-8.html
Synonym
endo-BCN-PEG2-NHS ester
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)