Merck
AMBH9884BA40
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H19BrOS/c1-3-5-6-10(4-2)7-11-8-12(9-15)16-13(11)14/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
PNBKVZNVWABGOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
Synonym
2-Thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo-4-(2-ethylhexyl)-
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)