Merck
AMBH9884BA2C
Ambeed, Inc.
[[(7-Bromoheptyl)oxy]methyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,300
250 MG
¥23,200
1 G
¥50,000
ベンダーカタログ番号: A1152666-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,300
250 MG
¥23,200
1 G
¥50,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.22
ベンダーカタログ番号: A1152666-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(((7-bromoheptyl)oxy)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c15-11-7-2-1-3-8-12-16-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10H,1-3,7-8,11-13H2
InChI Key
BZMIZZYCYWAKIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94427-22-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)