Merck
AMBH9884B9CC
Ambeed, Inc.
4-(1-Methylcyclopropyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,200
100 MG
¥43,800
250 MG
¥79,800
1 G
¥222,400
ベンダーカタログ番号: A1127755-50MG
¥29,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,200
100 MG
¥43,800
250 MG
¥79,800
1 G
¥222,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1127755-50MG
¥29,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(1-methylcyclopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-11(6-7-11)9-4-2-8(3-5-9)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
MJEMBQXUGUQDEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131170-40-6.html
Synonym
4-(1-Methylcyclopropyl)benzoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)