Merck
AMBH9884B9C8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluorobenzene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,200
250 MG
¥43,500
1 G
¥103,600
ベンダーカタログ番号: A1126954-100MG
¥29,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,200
250 MG
¥43,500
1 G
¥103,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1126954-100MG
¥29,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-fluorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H7FO3S/c1-11-12(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
KLINELVCVRRAJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1865148-58-8.html
Synonym
Methyl 3-fluorobenzenesulfonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)