Merck
AMBH9884B985
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥27,400
1 G
¥31,400
5 G
¥124,400
ベンダーカタログ番号: A110745-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥27,400
1 G
¥31,400
5 G
¥124,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A110745-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c1-4(11)7-6(9)2-5(8)3-10-7/h2-3H,1H3
InChI Key
BSYSWMMFVSYQOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-17-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)