Merck
AMBH97F116B5
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-8-methylchroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,900
ベンダーカタログ番号: A992331-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A992331-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-hydroxy-8-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-6-8(11)3-2-7-9(12)4-5-13-10(6)7/h2-3,11H,4-5H2,1H3
InChI Key
DHKWENBXENDGIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1273653-90-9.html
Synonym
7-Hydroxy-8-methylchroman-4-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1273653-90-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)