Merck
AMBH97F1151D
Ambeed, Inc.
2-(2,4-Dibromophenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥23,200
25 G
¥60,600
ベンダーカタログ番号: A917292-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥23,200
25 G
¥60,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.97
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A917292-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2,4-dibromophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Br2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
BNJNLGGUPKGAHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6965-70-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)