Merck
AMBH97F114A5
Ambeed, Inc.
4-Methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥58,600
250 MG
¥108,500
1 G
¥259,700
5 G
¥888,800
ベンダーカタログ番号: A888314-100MG
¥58,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥58,600
250 MG
¥108,500
1 G
¥259,700
5 G
¥888,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.34
ベンダーカタログ番号: A888314-100MG
¥58,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H14F3N3S/c1-7-10(20-11(17)19-7)8-4-5-18-9(6-8)12(2,3)13(14,15)16/h4-6H,1-3H3,(H2,17,19)
InChI Key
IHGVAVLSTPCCJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357476-69-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)