Merck
AMBH97F11434
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,500
1 G
¥17,100
5 G
¥51,500
10 G
¥86,600
ベンダーカタログ番号: A866671-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,500
1 G
¥17,100
5 G
¥51,500
10 G
¥86,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A866671-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(9)11)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI Key
ZUYVEVLBOGNWOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5428-40-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)