Merck
AMBH97F11430
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥16,800
25 G
¥34,900
ベンダーカタログ番号: A866137-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥16,800
25 G
¥34,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A866137-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14FN/c14-12-6-4-11(5-7-12)13(10-15)8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI Key
CXHLRVDEACWSNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)