Merck
AMBH97F1139E
Ambeed, Inc.
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥21,900
1 G
¥44,900
5 G
¥135,000
ベンダーカタログ番号: A840704-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥21,900
1 G
¥44,900
5 G
¥135,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A840704-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H
InChI Key
XDQREGRMKWTMOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4341-02-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)