Merck
AMBH97F112D6
Ambeed, Inc.
(4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,000
250 MG
¥26,500
1 G
¥30,300
ベンダーカタログ番号: A812948-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,000
250 MG
¥26,500
1 G
¥30,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A812948-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-14-7-3-1-6(13-12)2-4-7;/h1-4,13H,5,12H2;1H
InChI Key
HYPWATMQUYXQIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115171-04-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)