Merck
AMBH97F112C6
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,400
1 G
¥21,700
5 G
¥75,100
ベンダーカタログ番号: A809890-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,400
1 G
¥21,700
5 G
¥75,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A809890-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-7-3-5-8(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2
InChI Key
ZWETXQBHVRWLPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59646-16-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)