Merck
AMBH97F112BB
Ambeed, Inc.
3-Benzylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,800
250 MG
¥26,800
1 G
¥58,800
5 G
¥186,800
ベンダーカタログ番号: A808864-100MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,800
250 MG
¥26,800
1 G
¥58,800
5 G
¥186,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A808864-100MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-benzylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-2-5-11(6-3-1)9-12-7-4-8-13-10-12/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2
InChI Key
BKDMXVREWXKZLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13603-25-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)