Merck
AMBH97F11252
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxy-4-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,800
ベンダーカタログ番号: A796210-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A796210-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-7-4-5-9(8(2)11)10(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
WZHJIIIJSONKDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35633-35-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)