Merck
AMBH97F11246
Ambeed, Inc.
Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,500
25 G
¥14,200
100 G
¥27,400
ベンダーカタログ番号: A794612-5G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,500
25 G
¥14,200
100 G
¥27,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A794612-5G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 2,4-dimethylbenzenesulfonate hydrate
Inchi Code
1S/C8H10O3S.Na.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
LAOKFSDVOMOLJF-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142063-30-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)