Merck
AMBH97F110FC
Ambeed, Inc.
1-Dansylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
250 MG
¥18,600
1 G
¥33,600
5 G
¥97,600
ベンダーカタログ番号: A756309-100MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
250 MG
¥18,600
1 G
¥33,600
5 G
¥97,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.43
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A756309-100MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-(1-piperazinylsulfonyl)-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C16H21N3O2S/c1-18(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(20,21)19-11-9-17-10-12-19/h3-8,17H,9-12H2,1-2H3
InChI Key
NRTFFCBHBQNURK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86516-36-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86516-36-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)