Merck
AMBH97F110F7
Ambeed, Inc.
Bromo-PEG1-CH2COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥22,800
1 G
¥42,700
5 G
¥179,300
ベンダーカタログ番号: A756022-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥22,800
1 G
¥42,700
5 G
¥179,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
183
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A756022-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromoethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H7BrO3/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
GBPDANKBFPPRCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1135131-50-8.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)