Merck
AMBH97F07CAE
Ambeed, Inc.
1-(4-Nitrobenzyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,500
5 G
¥30,300
ベンダーカタログ番号: A750852-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,500
5 G
¥30,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A750852-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-nitrobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-14(16)12-6-4-11(5-7-12)10-13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-10H2
InChI Key
PAMJENUKCYUKLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59507-44-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)