Merck
AMBH97F07C25
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-boronobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.96
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-5-(dihydroxyboryl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
VVQAAMZMJNXCOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116378-40-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)