Merck
AMBH97F07B1D
Ambeed, Inc.
4-(Methoxymethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,400
5 G
¥35,400
ベンダーカタログ番号: A720480-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,400
5 G
¥35,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A720480-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-9-6-7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
MBGSSZLPFNHEHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70199-60-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)