Merck
AMBH97F079F4
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinolin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,800
1 G
¥21,500
5 G
¥50,200
25 G
¥218,600
ベンダーカタログ番号: A700981-250MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,800
1 G
¥21,500
5 G
¥50,200
25 G
¥218,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A700981-250MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
GSKICCPQEZRQEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/791626-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/791626-58-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)