Merck
AMBH97F0788C
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥22,600
5 G
¥76,400
ベンダーカタログ番号: A682920-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥22,600
5 G
¥76,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A682920-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChI Key
IWPIXNGIFMRSAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-20-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)