Merck
AMBH97F077C6
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,900
5 G
¥80,000
ベンダーカタログ番号: A670332-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,900
5 G
¥80,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A670332-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11(2)9-4-3-7(6-12)5-8(9)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VWOYSIGIEVHTRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56479-63-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)