Merck
AMBH97F0770D
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,200
1 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: A657608-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,200
1 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.81
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A657608-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O.ClH/c16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)15(18)17-13-9-5-2-6-10-13;/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11,16H2,(H,17,18);1H
InChI Key
HRGCKPBUBLMTFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68398-23-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)