Merck
AMBH97F07708
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,800
1 G
¥23,000
5 G
¥61,700
ベンダーカタログ番号: A657330-250MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,800
1 G
¥23,000
5 G
¥61,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A657330-250MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11F/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/392-69-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)