Merck
AMBH97F07703
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,900
250 MG
¥50,800
1 G
¥120,400
ベンダーカタログ番号: A657151-100MG
¥34,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,900
250 MG
¥50,800
1 G
¥120,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A657151-100MG
¥34,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H
InChI Key
BDFONODCJLSXEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205114-16-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/205114-16-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)