Merck
AMBH97F0769A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.52
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
ATVMURDBWDYSMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020174-06-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)