Merck
AMBH97F07678
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,200
250 MG
¥42,700
1 G
¥90,100
ベンダーカタログ番号: A640442-100MG
¥33,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,200
250 MG
¥42,700
1 G
¥90,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A640442-100MG
¥33,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
InChI Key
UJWYRWKTHZQRLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)