Merck
AMBH97F07455
Ambeed, Inc.
Methyl 1H-tetrazol-1-ylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,000
5 G
¥18,400
25 G
¥44,400
ベンダーカタログ番号: A623504-1G
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,000
5 G
¥18,400
25 G
¥44,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A623504-1G
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1H-tetraazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C4H6N4O2/c1-10-4(9)2-8-3-5-6-7-8/h3H,2H2,1H3
InChI Key
CGQJVEFCNZKVRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55633-19-7.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)