Merck
AMBH97F07439
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-(4-Nitrobenzyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥17,500
5 G
¥42,400
ベンダーカタログ番号: A619422-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥17,500
5 G
¥42,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A619422-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-nitrobenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23N3O4/c1-16(2,3)23-15(20)18-10-8-17(9-11-18)12-13-4-6-14(7-5-13)19(21)22/h4-7H,8-12H2,1-3H3
InChI Key
XWWBHMXIEAVTGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)