Merck
AMBH97F0740B
Ambeed, Inc.
7-O-Methylbiochanin A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
1 G
¥36,700
ベンダーカタログ番号: A615481-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
1 G
¥36,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A615481-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-hydroxy-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)13-9-22-15-8-12(21-2)7-14(18)16(15)17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
InChI Key
DQNLRFRBAWCJHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)