Merck
AMBH97F07407
Ambeed, Inc.
Methyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,600
5 G
¥40,500
25 G
¥123,000
ベンダーカタログ番号: A615113-1G
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,600
5 G
¥40,500
25 G
¥123,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A615113-1G
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-5(8)7(3-4-7)6(9)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
JXBAKCMWFYJKGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38806-09-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)