Merck
AMBH97F07367
Ambeed, Inc.
Sodium 2-hydroxy-2-phenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥14,000
25 G
¥22,100
ベンダーカタログ番号: A605996-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥14,000
25 G
¥22,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A605996-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium hydroxy(phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Na/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7,9H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
FWDLHTBMGQEUDU-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114-21-6.html
Synonym
Sodium DL-Mandelate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)