Merck
AMBH97F07250
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
250 MG
¥17,900
1 G
¥37,100
ベンダーカタログ番号: A589901-100MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
250 MG
¥17,900
1 G
¥37,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A589901-100MG
¥14,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RXQBKDVANYJVPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925441-35-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)