Merck
AMBH97F07152
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,700
1 G
¥22,600
5 G
¥76,000
ベンダーカタログ番号: A576373-250MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,700
1 G
¥22,600
5 G
¥76,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.53
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A576373-250MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-6-3-5-7(11-6)4(9)1-2-10-5/h1-3H
InChI Key
XMZQZXNHMUDHNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225385-05-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)