Merck
AMBH97F07140
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,400
250 MG
¥17,900
1 G
¥34,300
ベンダーカタログ番号: A574738-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,400
250 MG
¥17,900
1 G
¥34,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A574738-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c17-13-15-11-14(18-13)6-8-16(9-7-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,17)
InChI Key
IUIWIPRVGAAEOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5053-14-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)