Merck
AMBH97F070C3
Ambeed, Inc.
(6-Phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(6-phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C16H13BO2/c18-17(19)16-9-8-14-10-13(6-7-15(14)11-16)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18-19H
InChI Key
XDKCHGWZDWHBQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876442-90-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)